Learn More
Yoduro de vinilo, téc. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7045976
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11343296 1 g 1 g
11353296 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11343296
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L12656.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 593-66-8 | C2H3I | 153.95 g/mol
Vinyl iodide is an important intermediate used in organic synthesis, chemical research and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yoduro de vinilo es un importante intermedio que se utiliza en síntesis orgánica, investigación química y productos farmacéuticos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Es sensible a la luz. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 593-66-8
Fórmula molecular C2H3I
Peso molecular (g/mol) 153.95
Número MDL MFCD00039404
Clave InChI GHXZPUGJZVBLGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vinyl iodide, ethene, iodo, iodoethylene, vinyl iodide, tech., 1-iodoethylene, iodoethyl, iodo-ethene, 1-iodoethyl, 1-iodoethylene #, vinyl iodide, tech
PubChem CID 68976
ChEBI CHEBI:51315
Nombre IUPAC yodoeteno
SMILES IC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinyl iodide
Densidad 2.08
Punto de ebullición 55°C to 56°C
Índice de refracción 1.53
Cantidad 1 g
Beilstein 1731578
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.95
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico