Learn More
Brady™ Cinta de vinilo continua
Código de producto. 13274219
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Verde
Longitud (métrico):
30 m
6,4 m
Anchura (métrico):
12,70 mm
29 mm
57 mm
101 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
13274219 Azul 30 m 12,70 mm cada uno
13284219 Azul 30 m 29 mm cada uno
13204229 Azul 30 m 57 mm cada uno
13294219 Verde 30 m 12,70 mm cada uno
13214229 Verde 30 m 29 mm cada uno
13264229 Verde 30 m 57 mm cada uno
15236076 Verde 30 m 101 mm cada uno
13224229 Naranja 30 m 101 mm cada uno
13244229 Rojo 30 m 12,70 mm cada uno
13234229 Rojo 30 m 29 mm cada uno
13254229 Rojo 30 m 57 mm cada uno
15266076 Rojo 30 m 101 mm cada uno
13274229 Blanco 30 m 12,70 mm cada uno
13284229 Blanco 30 m 29 mm cada uno
13294229 Blanco 30 m 57 mm cada uno
12890540 Blanco 6,4 m 101 mm cada uno
15226716 Amarillo 30 m 101 mm cada uno
13204239 Amarillo 30 m 12,70 mm cada uno
13214239 Amarillo 30 m 29 mm cada uno
13224239 Amarillo 30 m 57 mm cada uno
20 options
Código de producto. 13274219
Marca: Brady™ 120904
B-7569 Vinyl Continuous Tape is ideal for indoor/outdoor facility labels, including 5S labels, safety labels, warning labels, pipe markers, equipment labels and visual workplace labels.
  • B-7569 is ideal for indoor/outdoor facility labels, including 5S labels, safety labels, warning labels, pipe markers, equipment labels and visual workplace labels.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BS5609:1986 sección 2 y sección 3
Descripción Cinta de vinilo continua para impresora BBP3x
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento None
Color Azul
Acabado Satinado
Formato Continuous
Material Vinilo
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Cinta continua
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Para identificación de seguridad y de instalaciones
Para utilizar con (equipo) BBP31, BBP33
Incluye Etiquetas 5S, etiquetas de seguridad, etiquetas de advertencia, marcadores de tuberías, etiquetas de equipos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -20°C
N.° por paquete 1 Roll/Box
Cantidad 1 unidad
Tipo de software Estación de trabajo Brady, LabelMark, MarkWare
Intervalo de temperatura (imperial) -4°F to +167°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +75 °C
Grosor (imperial) 0.004 in.
Grosor (métrico) 0,026 mm
Dimensions (LxW) 30 m x 12.7 mm
Longitud (imperial) 98 ft.
Longitud (métrico) 30 m
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 12,70 mm
Alternate Part Number B30C-500-7569-BL