Learn More
Fisherbrand™ Anillo de plomo recubierto de vinilo
Código de producto. 11717894 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
48 mm
51 mm
57 mm
70 mm
Diámetro exterior (métrico):
77 mm
90 mm
98 mm
115 mm
Admite:
Matraces (de 1000 a 4000 ml)
Matraces (de 125 a 500 ml)
Matraces (de 250 a 1000 ml)
Matraces (de 500 a 2000 ml)
Peso (métrico):
277 g
508 g
635 g
970 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (métrico) Admite Peso (métrico) unitSize
11717894 70 mm 115 mm Matraces (de 1000 a 4000 ml) 970 g cada uno
11797884 51 mm 90 mm Matraces (de 250 a 1000 ml) 508 g cada uno
10195573 48 mm 77 mm Matraces (de 125 a 500 ml) 277 g cada uno
11707894 57 mm 98 mm Matraces (de 500 a 2000 ml) 635 g cada uno
4 options
Código de producto. 11717894
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estabilice recipientes e instrumental de laboratorio sin provocarles arañazos ni marcas. El anillo de plomo recubierto de vinilo Fisherbrand™ dispone de un suave revestimiento alrededor de los anillos de plomo con forma de O. Disponible en cuatro tamaños para adaptarse a una amplia variedad de tamaños de matraz.
  • Los anillos en forma de o estabilizan los recipientes y los utensilios de laboratorio
  • También se puede utilizar para sumergir recipientes en baños de agua
  • Los anillos de plomo recubiertos de vinilo no dejan marcas ni arañazos en la mesa de trabajo o en el instrumental de laboratorio
  • Disponible en una variedad de tamaños para adaptarse a una variedad de matraces
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Azul
Admite Matraces (de 1000 a 4000 ml)
Material Anillo de plomo con revestimiento de vinilo
Forma Circular
Apilables No
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Flasks
Cantidad 1 unidad
Diámetro interior (imperial) 2,8 in
Diámetro exterior (imperial) 4,5 in
Diámetro exterior (métrico) 115 mm
Peso (imperial) 34.2 oz.
Peso (métrico) 970 g
Tipo de producto Anillo de plomo
Diámetro interior (métrico) 70 mm
Estantes None
Anchura (métrico) 11.5 cm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel