Learn More
Nitritex™ Guantes de vinilo para sala limpia BioClean 100™
Descripción
- Los guantes para sala limpia de vinilo son totalmente compatibles con entornos operativos de clase 10
- Envasados en dos bolsas dentro de bolsas antiestáticas para su uso en entornos críticos
- Lavados en agua desionizada y envasados en condiciones de Clase 10
- Guantes no estériles, sin polvo y ambidiestros que se han probado de forma independiente y que presentan niveles extremadamente bajos de partículas
- Formulados para ofrecer al usuario comodidad, una excelente sensibilidad táctil y una resistencia superior
- Tienen la superficie microrrugosa para mejorar el agarre y son resistentes a una amplia variedad de productos químicos
- Con sus 300 mm de largo proporcionan al usuario una protección adicional en la zona que cubre el puño
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | ISO 9001:2015 y (EU) 2016/425 |
| Clasificación | Categoría 1 |
| Color | Transparente |
| Desechables | Sí |
| Latex Free | Sí |
| Material | Vinilo |
| En polvo | sin polvo |
| Tipo de producto | Guantes |
| Tamaño | Pequeño |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?