Learn More
Nitritex™ Guantes de vinilo para sala limpia BioClean 100™
Código de producto. 15288238
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Tamaño unitSize
15288238 Pequeño paquete de 1000
15298238 M paquete de 1000
15208248 L paquete de 1000
15218248 XL paquete de 1000
4 options
Código de producto. 15288238
Marca: Nitritex™ BVAS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los guantes de vinilo para sala limpia BioClean 100™ son perfectos para condiciones de clase 10.
  • Los guantes para sala limpia de vinilo son totalmente compatibles con entornos operativos de clase 10
  • Envasados en dos bolsas dentro de bolsas antiestáticas para su uso en entornos críticos
  • Lavados en agua desionizada y envasados en condiciones de Clase 10
  • Guantes no estériles, sin polvo y ambidiestros que se han probado de forma independiente y que presentan niveles extremadamente bajos de partículas
  • Formulados para ofrecer al usuario comodidad, una excelente sensibilidad táctil y una resistencia superior
  • Tienen la superficie microrrugosa para mejorar el agarre y son resistentes a una amplia variedad de productos químicos
  • Con sus 300 mm de largo proporcionan al usuario una protección adicional en la zona que cubre el puño
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) ISO 9001:2015 y (EU) 2016/425
Clasificación Categoría 1
Color Transparente
Desechables Sí
Latex Free Sí
Material Vinilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Modelo BVA-S
Cantidad 100 unidades por cada bolsa de PE interior sellada; una bolsa de PE interior por bolsa de PE exterior sellada; 10 bolsas exteriores por envase de cartón revestido (1000 unidades)
Longitud (métrico) 300 mm