Learn More
Nitritex™ Guantes de vinilo para sala limpia BioClean 100™
Descripción
- Los guantes para sala limpia de vinilo son totalmente compatibles con entornos operativos de clase 10
- Envasados en dos bolsas dentro de bolsas antiestáticas para su uso en entornos críticos
- Lavados en agua desionizada y envasados en condiciones de Clase 10
- Guantes no estériles, sin polvo y ambidiestros que se han probado de forma independiente y que presentan niveles extremadamente bajos de partículas
- Formulados para ofrecer al usuario comodidad, una excelente sensibilidad táctil y una resistencia superior
- Tienen la superficie microrrugosa para mejorar el agarre y son resistentes a una amplia variedad de productos químicos
- Con sus 300 mm de largo proporcionan al usuario una protección adicional en la zona que cubre el puño
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | ISO 9001:2015 y (EU) 2016/425 |
| Clasificación | Categoría 1 |
| Color | Transparente |
| Desechables | Sí |
| Latex Free | Sí |
| Material | Vinilo |
| En polvo | sin polvo |
| Tipo de producto | Guantes |
| Tamaño | XL |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |