Learn More
Brady™ Cinta de marcado de vinilo para pasillos
Description
- Mantenimiento de conserjería
- Mantenimiento de instalaciones, Marcaje de suelo
- Aplicador de líneas en el suelo, Antideslizante, Antiderrapante
Specifications
Specifications
| Alternate Part Number | AMT-2-GREEN |
| Descripción | Cinta de marcado para pasillos: verde |
| Dimensiones (L x An) | 33 m x 50 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para marcar pasillos y zonas de paso |
| Longitud (imperial) | 108 ft. |
| Longitud (métrico) | 33 m |
| Cantidad de embalaje | 1 rollo |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -40°F to +176°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -40°C a +80°C |
| Grosor | 0,034 mm |
| Show More |