Learn More
Vinpocetine, MedChemExpress
Código de producto. p-200095875
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16491656 500 mg 500 miligramos
16446156 100 mg 100 miligramos
16431797 50 mg 50 miligramos
16431076 200 mg 200 miligramos
4 options
Código de producto. 16491656
Marca: Medchem Express HY13295
MedChemExpress Vinpocetine (Ethyl apovincaminate) is a derivative of the alkaloid Vincamine that blocks voltage-gated Na+ channels.
The IC50 value of Vinpocetine on direct IKK inhibition in the cell-free system is 17.17 μM. Vinpocetine is a phosphodiesterase (PDE) inhibitor and inhibits NF-κB-dependent inflammatory responses by directly targeting IκB kinase complex (IKK), and has been widely used for the treatment of cerebrovascular disorders.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinpocetine
CAS 42971-09-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H26N2O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo Ethyl apovincaminate
Información de solubilidad Ethanol : 7.14 mg/mL (20.37 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.25 mg/mL (17.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCOC(C1=C[C@]2(CC)CCCN3CCC(C4=C(C=CC=C4)N51)=C5[C@]23[H])=O
Peso molecular (g/mol) 350.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.45
Porcentaje de pureza 99.34%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation