missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vinculin Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-41274G
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Vinculin Polyclonal antibody specifically detects Vinculin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Especificaciones
| Vinculin | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Peptide affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunofluorescence | |
| DyLight 488 | |
| CMD1W, CMH15, Metavinculin, MVCL, vinculin | |
| Antibody was raised against a peptide corresponding to 23 amino acids near the center of human Vinculin. < Amino Acid Sequence: VREAFQPQEPDFPPPPPDLEQLR | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cellular Markers | |
| 7414 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido