Learn More
Villin Mouse, Clone: VIL1/1325, enQuireBio™
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Villin |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Localización celular | Cytoplasmic and Cell Surface |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | VIL1/1325 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide |
| N.º de referencia del gen | NP_009058 |
| Símbolos de los genes | VIL1 |
| Mostrar más |