missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vilanterol, MedChemExpress

Código de producto. 16466028
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16466028 10 mg 10 miligramos
16472167 50 mg 50 miligramos
16438637 5 mg 5 miligramos
16406446 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16466028

Marca: Medchem Express HY14300

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Vilanterol (GW642444) is a long-acting β2-adrenoceptor (β2-AR) agonist with 24 h activity. The pEC50s for β2-AR,β1-AR and β3-AR is 10.37±0.05, 6.98±0.03 and 7.36±0.03, respectively.

Vilanterol (GW642444) is a long-acting β2-adrenoceptor (β2-AR) agonist with 24 h activity. The pEC50s for β2-AR,β1-AR and β3-AR is 10.37±0.05, 6.98±0.03 and 7.36±0.03, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Vilanterol
CAS 503068-34-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H33Cl2NO5
Cantidad 10 mg
Sinónimo GW642444
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (205.58 mM)
SMILES OC1=CC=C([C@@H](O)CNCCCCCCOCCOCC2=C(Cl)C=CC=C2Cl)C=C1CO
Peso molecular (g/mol) 486.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 486.43
Porcentaje de pureza 96.66%
Grado Research
Forma física Oil
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.