Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Vila
Descripción
- S2-Zapatos de seguridad para trabajar en condiciones húmedas.
- Estructura de microfibra
- Frontal con cordones y cubierta con cremallera
- Suela GripForce™ Easy Twist
- Forro sin cromo
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011 |
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Blanco |
| Diseñar | Vila |
| Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
| Material | Microfibra |
| Tamaño | 37 |
| Material del dedo del pie | Acero |