missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vigabatrin hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16444217
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16444217 50 mg 50 miligramos
16498328 10 mg 10 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16444217

Marca: Medchem Express HYB0033

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Vigabatrin hydrochloride (γ-Vinyl-GABA hydrochloride), a inhibitory neurotransmitter GABA vinyl-derivative, is an orally active and irreversible GABA transaminase inhibitor. Vigabatrin hydrochloride is an antiepileptic agent, which acts by increasing GABA levels in the brain by inhibiting the catabolism of GABA by GABA transaminase.

Vigabatrin hydrochloride (γ-Vinyl-GABA hydrochloride), a inhibitory neurotransmitter GABA vinyl-derivative, is an orally active and irreversible GABA transaminase inhibitor. Vigabatrin hydrochloride is an antiepileptic agent, which acts by increasing GABA levels in the brain by inhibiting the catabolism of GABA by GABA transaminase.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Vigabatrin hydrochloride
Forma física Solid
CAS 1391054-02-6
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H12ClNO2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo γ-Vinyl-GABA hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 33.33 mg/mL (201.24 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 27.5 mg/mL (166.04 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES C=CC(N)CCC(O)=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 165.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.62
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.