Learn More
Invitrogen™ Kit de ensayo ViewRNA™ Cell Plus
Descripción
Este ensayo permite la detección simultánea de hasta tres objetivos de ARN en combinación con inmunofenotipificación para la superficie celular o proteínas intracelulares mediante inmunocitoquímica indirecta y directa para permitir la caracterización detallada de subpoblaciones celulares específicas. Para la detección simultánea de un cuarto blanco de ARN, el módulo ViewRNA ISH Cell 740 (n.º de cat. QVC0200) puede combinarse con este kit. Permite el análisis de un blanco adicional en el canal 740 (AlexaFluor 750).
Este kit de ensayo ViewRNA Cell Plus contiene todos los reactivos necesarios para realizar el ensayo. Los conjuntos de sondas diana para genes de interés y anticuerpos se venden por separado.
Reactividad/especie
Se pueden diseñar sondas para cualquier especie. Estas son las especies más utilizadas/probadas: Hámster armenio, babuino, bovino, canino, gato, pollo, chimpancé, vaca, mono cinomolgus, burro, cabra, hámster sirio dorado, cobaya, hámster, caballo, humano, macaco, mono, ratón, primate no humano, babuino de oliva, cerdo, macaco de cola de cerdo, conejo, rata, mono rhesus, oveja
Aplicación notificada
Microscopía, inmunocitoquímica
Especificaciones
Especificaciones
| Método de detección | Detección de cebador-sonda |
| Formato | Kit |
| Para utilizar con (aplicación) | Microscopía, inmunocitoquímica |
| Tipo de producto | Kit de ensayo de hibridación de ARN in situ |
| Cantidad | 1 kit |