Learn More
BINDER™ Ventana de visualización e iluminación interior
Código de producto. 16484049 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cámaras de secado y calentamiento BINDER ED 260 con convección natural, 230 V
Cámaras de secado y calentamiento BINDER ED 56 con convección por gravedad, 230 V
Cámaras de secado y calentamiento BINDER ED 720 con convección natural, 400 V
Cámaras de secado y calentamiento BINDER FD 23 con convección forzada, 230 V
Cámaras de secado y calentamiento BINDER FD 260 con convección forzada, 230 V
Cámaras de secado y calentamiento BINDER FD 56 con convección forzada, 230 V
Cámaras de secado y calentamiento BINDER FD 720 con convección forzada, 400 V
Cámaras de secado y calentamiento BINDER FED 260 con convección forzada y funciones de temporizador mejoradas, 230 V
Cámaras de secado y calentamiento BINDER FED 400 con convección forzada y funciones de temporizador mejoradas, 400 V
Cámaras de secado y calentamiento BINDER FED 56 con convección forzada y funciones de temporizador mejoradas, 230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
16484049 Cámaras de secado y calentamiento BINDER ED 56 con convección por gravedad, 230 V cada uno
16414059 Cámaras de secado y calentamiento BINDER ED 260 con convección natural, 230 V cada uno
16444459 Cámaras de secado y calentamiento BINDER ED 720 con convección natural, 400 V cada uno
16494139 Cámaras de secado y calentamiento BINDER FD 23 con convección forzada, 230 V cada uno
16474389 Cámaras de secado y calentamiento BINDER FD 56 con convección forzada, 230 V cada uno
16494389 Cámaras de secado y calentamiento BINDER FD 260 con convección forzada, 230 V cada uno
16454459 Cámaras de secado y calentamiento BINDER FD 720 con convección forzada, 400 V cada uno
16484389 Cámaras de secado y calentamiento BINDER FED 56 con convección forzada y funciones de temporizador mejoradas, 230 V cada uno
16404399 Cámaras de secado y calentamiento BINDER FED 260 con convección forzada y funciones de temporizador mejoradas, 230 V cada uno
16454129 Cámaras de secado y calentamiento BINDER FED 400 con convección forzada y funciones de temporizador mejoradas, 400 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 16484049 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 80121058
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La ventana de visualización y la iluminación interior están diseñadas para su uso con las distintas cámaras de secado y calentamiento BINDER™.La ventana de visualización aislada y la iluminación interior permiten la observación sin interferir con las condiciones internas.
  • Ventana de visualización con triple vidrio aislante en las puertas
  • Iluminación interior de 15 o 30 W, según el modelo
Especificaciones
Descripción Ventana de visualización e iluminación interior: modelo de opción 230 V, ventana de visualización (vidrio aislante triple) en la puerta, 240 × 240 mm e interior de 15 W
Para utilizar con (equipo) Cámaras de secado y calentamiento BINDER ED 56 con convección por gravedad, 230 V
Tipo Ventana de visualización con iluminación interior
Aislamiento Cristal aislante triple
Anchura (métrico) 240 mm
Altura (métrico) 240 mm
Vataje 15 W