Descripción
- Ventana de visualización con triple vidrio aislante en las puertas
- Iluminación interior de 15 o 30 W, según el modelo
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Ventana de visualización e iluminación interior: modelo de opción 400 V, ventana de visualización (vidrio aislante triple) en la puerta, 300 × 480 mm e interior de 30 W |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras de secado y calentamiento BINDER FD 720 con convección forzada, 400 V |
| Tipo | Ventana de visualización con iluminación interior |
| Aislamiento | Cristal aislante triple |
| Anchura (métrico) | 300 mm |
| Altura (métrico) | 480 mm |
| Vataje | 30 W |