Learn More
BINDER™ Ventana de visualización e iluminación interior
Código de producto. 16404399 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cámaras de secado y calentamiento BINDER ED 260 con convección natural, 230 V
Cámaras de secado y calentamiento BINDER ED 56 con convección por gravedad, 230 V
Cámaras de secado y calentamiento BINDER ED 720 con convección natural, 400 V
Cámaras de secado y calentamiento BINDER FD 23 con convección forzada, 230 V
Cámaras de secado y calentamiento BINDER FD 260 con convección forzada, 230 V
Cámaras de secado y calentamiento BINDER FD 56 con convección forzada, 230 V
Cámaras de secado y calentamiento BINDER FD 720 con convección forzada, 400 V
Cámaras de secado y calentamiento BINDER FED 260 con convección forzada y funciones de temporizador mejoradas, 230 V
Cámaras de secado y calentamiento BINDER FED 400 con convección forzada y funciones de temporizador mejoradas, 400 V
Cámaras de secado y calentamiento BINDER FED 56 con convección forzada y funciones de temporizador mejoradas, 230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
16404399 Cámaras de secado y calentamiento BINDER FED 260 con convección forzada y funciones de temporizador mejoradas, 230 V cada uno
16484049 Cámaras de secado y calentamiento BINDER ED 56 con convección por gravedad, 230 V cada uno
16414059 Cámaras de secado y calentamiento BINDER ED 260 con convección natural, 230 V cada uno
16444459 Cámaras de secado y calentamiento BINDER ED 720 con convección natural, 400 V cada uno
16494139 Cámaras de secado y calentamiento BINDER FD 23 con convección forzada, 230 V cada uno
16474389 Cámaras de secado y calentamiento BINDER FD 56 con convección forzada, 230 V cada uno
16494389 Cámaras de secado y calentamiento BINDER FD 260 con convección forzada, 230 V cada uno
16454459 Cámaras de secado y calentamiento BINDER FD 720 con convección forzada, 400 V cada uno
16484389 Cámaras de secado y calentamiento BINDER FED 56 con convección forzada y funciones de temporizador mejoradas, 230 V cada uno
16454129 Cámaras de secado y calentamiento BINDER FED 400 con convección forzada y funciones de temporizador mejoradas, 400 V cada uno
10 options
Código de producto. 16404399
Marca: BINDER™ 80121709
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La ventana de visualización y la iluminación interior están diseñadas para su uso con las distintas cámaras de secado y calentamiento BINDER™.La ventana de visualización aislada y la iluminación interior permiten la observación sin interferir con las condiciones internas.
  • Ventana de visualización con triple vidrio aislante en las puertas
  • Iluminación interior de 15 o 30 W, según el modelo
Especificaciones
Descripción Ventana de visualización e iluminación interior: modelo de opción 230 V, ventana de visualización (vidrio aislante triple) en la puerta, 370 × 370 mm e interior de 15 W
Para utilizar con (equipo) Cámaras de secado y calentamiento BINDER FED 260 con convección forzada y funciones de temporizador mejoradas, 230 V
Tipo Ventana de visualización con iluminación interior
Aislamiento Cristal aislante triple
Anchura (métrico) 370 mm
Altura (métrico) 370 mm
Vataje 15 W