Learn More
BINDER™ Puerta con ventana de visualización e iluminación interior
Código de producto. 16464459 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cámaras BINDER FED 720
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
16464459 Cámaras BINDER FED 720 cada uno
1 options
Código de producto. 16464459
Marca: BINDER™ 80121832
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Material: Cristal aislante triple; para usar con: FED 720
  • Ventana de visualización en cada puerta
  • Iluminación interior de 15 W o 30 W
Especificaciones
Descripción Ventana de visualización e iluminación interior: modelo de opción 208/400 V, ventana de visualización (vidrio aislante triple) en la puerta, 300 × 480 mm e interior de 30 W
Para utilizar con (equipo) Cámaras BINDER FED 720
Material Cristal aislante triple
Tipo Puerta con ventana e iluminación
Dimensiones (L x An) 300 x 480 mm
Tensión 208-400 V
Vataje 30 W