missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Ventana de visualización e iluminación interior

Código de producto. 15635509 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. unitSize
15635509 cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15635509

Marca: BINDER™ 80121704

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para su uso con: Unidades BINDER FD 115

  • En la puerta
  • 370 x 370 mm
  • interior de 15 W

Especificaciones

Descripción Ventana de visualización e iluminación interior: modelo de opción 230 V, ventana de visualización (vidrio aislante triple) en la puerta, 370 x 370 mm e interior de 15 W
Para utilizar con (equipo) Cámaras BINDER FD 115
Material Vidrio
Tipo Puerta con ventana e iluminación
Dimensiones (L x An) 370 x 370 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.