Descripción
- Isotemp.™ Los ultracongeladores de temperatura ultrabaja combinan fiabilidad y rendimiento con un funcionamiento rentable y características innovadoras.
- Se construyen utilizando una plataforma tecnológica avanzada, refrigeración, controles por microprocesador y una construcción de alta calidad.
- Alimentación
- Máxima recuperación de la temperatura: Variación de temperatura máxima reducida/baja y recuperación rápida con la puerta abierta
- Mayor comodidad en el entorno del laboratorio: Bajos niveles de ruido (como el frigorífico de su casa2)
- Eficiencia operativa: menor consumo de energía y costes de climatización
- Fácil uso
- Manejo de la puerta con una sola mano
- Cinco compartimentos interiores (con puertas)
- Pantalla grande de temperatura con control táctil
- Ajustes y controles centralizados con batería de reserva
- Alarmas, código de acceso de seguridad y puertas compatibles con candados
- Fácil acceso al conjunto de filtro/parrilla (limpieza y mantenimiento)
- Sostenibilidad
- Fabricados en unas premiadas instalaciones sin residuos para el vertedero
- Los refrigerantes de hidrocarburo verde y natural mejoran el rendimiento y aumentan la fiabilidad con un PCA bajo y cero PAO
- Respetuoso con el medio ambiente: Aislamiento de espuma de agua; Cumple con la normativa SNAP de la EPA y la normativa de gases fluorados de la UE
- Características adicionales
- RS-485 estándar, salidas analógicas de 4-20 mA y contactos secos incluidos
- Batería de respaldo para el panel de control (interrupciones de energía)
- Cuatro capacidades; Tensión universal
- No se requiere configuración
- Garantía
- Cinco años en piezas y mano de obra
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Sistema de copia de seguridad de LN2 |
| Para utilizar con (equipo) | Ultracongeladores verticales de la serie Isotemp |
| Incluye | Copia de seguridad de LN2 instalado por el cliente |