Learn More
Bel Art™ Bolsa de desecante reutilizable de gel de sílice
Código de producto. 30193425 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
350 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
30193425 1000 g cada uno
17798588 350 g cada uno
2 options
Código de producto. 30193425
Marca: Bel Art™ F420451000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos paquetes cómodos, fáciles de manipular y llenos de partículas de gel de sílice absorbentes de humedad están disponibles en varios tamaños para adaptarse a la mayoría de los desecadores.
  • Durable microfiber bag securely contains beads eliminating the risk of leakage and is unaffected by moisture
  • Indicator dot changes from blue when dry to pink when moist to easily identify when recharging is needed
  • Saturated gel can be regenerated by microwaving bag for 6 minutes
  • May be regenerated repeatedly without degradation
  • Arrives individually sealed in moisture-proof pouch
  • Available in multiple sizes to fit most desiccators
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 6 cm
Tipo de producto Desiccant Bag
Descripción Durable Microfiber Pouch
Material Silica Gel
Altura (métrico) 25 cm
Altura (imperial) 9.75 in.
Anchura (métrico) 6 cm
Anchura (imperial) 2.25 in.
Longitud (métrico) 15 cm
Longitud (imperial) 6 in.
Capacidad (métrico) 1000 g
Capacidad (imperial) 2.25 lb.