Learn More
Tocris Bioscience™ AZD 7648
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18779796
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 18779796
Marca: Tocris Bioscience™ 7825/10
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Potent and selective DNA-PK inhibitor
AZD 7648 is a potent (IC50 = 0.6 nM in an enzyme assay) and selective DNA-PK inhibitor. It is selective for DNA-PK over a range of kinases including PI3Kα, PI3Kδ, PI3Kγ, ATM, ATR and mTOR. In combination with radiotherapy, it leads to tumor regression in fully immuno-competent mice models. It also enhances the activity of PARP inhibitor Olaparib (Cat. No. 7579). AZD 7648 is orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7,9-Dihydro-7-methyl-2-[(7-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino]-9-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-8H-purin-8-one
CAS 2230820-11-6
Cantidad 10 mg
Objetivo DNA-dependent Protein Kinase Inhibitors
Fórmula molecular C18H20N8O2