Learn More
Mouse Caspase-11/Caspase-4 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18726488
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18726488 25 μg 25 microgramos
1 options
Código de producto. 18726488
Marca: R&D Systems MAB86481SP
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Rat Monoclonal Antibody
Caspase-11/Caspase-4 Monoclonal specifically detects Caspase-11/Caspase-4 in Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Caspase-11/Caspase-4
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 919916
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P70343
Símbolos de los genes Casp4
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse Caspase-11/Caspase-4 Pro81-Glu266 Accession # P70343
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12363
Especificidad de la prueba Detects mouse Caspase-11/Caspase-4 in direct ELISA.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b