Learn More
HBsAg Antibody (HBsAg/7555R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP3-20581-100ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18610454
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    553.00€
    522.90€ / 100 microgramos
    Ahorro 30.10€
    5% Descuento
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción
Descripción
HBsAg Monoclonal antibody specifically detects HBsAg in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
HBsAg
Monoclonal
0.2 mg/ml
Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
HBsAg, HBV major surface antigen, HBV surface antigen, Hepatitis B Virus major surface antigen, Hepatitis B Virus Surface Antigen, Major surface antigen, protein S
Recombinant full-length human HBsAg protein
100 μg
Cell Biology, Virology Bacteria and Parasites
944569
Store at 4&drg;C. Do not freeze.
IgG κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
HBsAg/7555R
Unconjugated
10mM PBS with 0.05% BSA
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified