Learn More
Heidolph Instruments Paquete S-Box 2
Tienda Heidolph Instruments Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Naranja
Verde
Violeta
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Cada S-box es una estufa microbiológica en miniatura independiente.
- En el interior de la S-box hay espacio para una placa multipocillo estándar o un frasco de cultivo celular (hasta T75).
- El interior completo (caja interior) puede adquirirse como elemento intercambiable esterilizado en un embalaje exterior estéril.
- Se evita que el cultivo se seque con una bolsita de agua esterilizada, que es suficiente para semanas.
- Para evitar confusiones, la cubierta delantera de la S-box está disponible en diferentes colores.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Incluye | 1 S-box, 1 kit de herramientas, 8 cajas interiores, 8 bolsas de agua, 4 cubiertas delanteras |