Learn More
Penicilina G, sal sódica, MP Biomedicals™
Código de producto. 17630937 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mU
100 mU
25 mU
Tamaño de la unidad:
1 microunidad
100 microunidades
25 microunidades
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17630937 100 mU 100 microunidades
17600937 1 mU 1 microunidad
17620937 25 mU 25 microunidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17630937 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219453780
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Penicilina G, sal sódica, grado de cultivo celular, polvo
  • La penicilina G es un antibiótico de espectro estrecho derivado de Streptococcus pneumoniae.
  • Se ha utilizado para estudiar las implicaciones diagnósticas y terapéuticas de la secuencia de Enterococcus faecalis de tipo 6 resistente a la gentamicina con menor sensibilidad a la penicilina y en el cultivo celular, tanto solo como combinado con estreptomicina y otros antibióticos.
  • La penicilina G también se conoce como bencilpenicilina.
  • Ejerce un efecto bacteriocida así como bacteriostático sobre bacterias susceptibles interfiriendo con las etapas finales de la síntesis de peptidoglucano, una sustancia en la pared celular de las bacterias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
Número MDL MFCD00069666
Sinónimo Benzylpenicillin sodium salt
Especificaciones
Forma física Powder
Pérdida por secado 0.001
Potencia >1500 μ/mg
Esterilidad Non-sterile
CAS 69-57-8
Color Blanco
Cantidad 100 mU
Fórmula molecular C16H17N2NaSO4
Aplicación validada Cell Culture
Beilstein 3834217
Información de solubilidad Soluble in water(H2O):100mg/mL.
Peso molecular (g/mol) 356.38
Grado Cultivo celular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Penicillin G Sodium Salt, cell culture grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Penicillin G SodiumSalt