Learn More
SPAG5 Monoclonal Antibody (OTI3F9), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17563524
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17563524 100 μL 100 microlitros
17583524 30 μL 30 microlitros
2 options
Código de producto. 17563524
Marca: Origene Technologies TA810450
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Mouse Monoclonal Antibody
A novel gene product, hMAP126, interacts with p29 in the yeast two-hybrid assay. The subcellular distribution of hMAP126 was localized to the mitotic spindle and is phosphorylated by p34(cdc2) kinase. Human MAP126 is likely involved in the functional and dynamic regulation of mitotic spindles.
Especificaciones
Antígeno SPAG5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3F9
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SPAG5
N.º de referencia del gen Q96R06
Alias de gen DEEPEST, MAP126, hMAP126
Símbolos de los genes SPAG5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-297 of human SPAG5 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10615
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a