Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100 - EU con función de desprendido y aplicador de etiquetas en los viales
Click to view available options
Resolución:
300 ppp
600 ppp
Tamaño de la unidad:
1 set
Beskrivelse
- La impresora industrial de sobremesa de transferencia térmica BradyPrinter i7100 es ideal para clientes que requieren una impresión fiable de gran volumen.
- Automatice la identificación de tubos de viales gracias al aplicador de etiquetas de viales que imprime y pega las etiquetas en los viales en menos de 2 segundos.
- Esta impresora incluye Brady WorkStation Basic Design Software Suite de forma gratuita, que permite comenzar a diseñar etiquetas profesionales de forma inmediata.
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil en color |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Anchura (métrico) | 252,00 mm |
| Altura (métrico) | 288,00 mm |
| Fondo (métrico) | 520,00 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 520,00 x 252,00 x 288,00 mm |
| Capacidad de color | monocromo/a |
| Incluye | Módulo de despegue y presentación preinstalado. Se suministra con un aplicador de etiquetas en los viales, un cable de alimentación de la UE, Brady Workstation Basic Suite, 2 núcleos de cinta vacíos, un cable USB, un CD del producto que contiene el controlador, el manual de usuario en varios idiomas, el manual de configuración/ajustes en inglés y un manual de usuario impreso en inglés |
| Velocidad de impresión | 150,00 mm/s |
| Resolución | 300 ppp |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion