Learn More
20(S)-Ginsenoside Rg3, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Descripción
20(S)-Ginsenoside Rg3 is the main component of Red ginseng. Ginsenoside Rg3 inhibits Na+ and hKv1.4 channel with IC50s of 32.2±4.5 and 32.6±2.2 μM, respectively. 20(S)-Ginsenoside Rg3 also inhibits Aβ levels, NF-κB activity, and COX-2 expression.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 20(S)-Ginsenoside Rg3 |
| CAS | 14197-60-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C42H72O13 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 20(S)-Propanaxadiol S-ginsenoside Rg3 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (127.39 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O)[C@@H](O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O2)O)O)O)[C@@H]1O[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@]5([H])C[C@@H](O)[C@]6([H])[C@@H](C(C)(O)CC/C=C(C)\C)CC[C@](C)6[C@@](C)5CCC4C3(C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 785.01 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur