Learn More
Tofacitinib, MedChemExpress
Código de producto. 16481306
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. 16481306
Marca: Medchem Express HY40354
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
MedChemExpress Tofacitinib is an orally available JAK3/2/1 inhibitor with IC50s of 1, 20, and 112 nM, respectively.
Tofacitinib is an orally available JAK3/2/1 inhibitor with IC50s of 1, 20, and 112 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tofacitinib
CAS 477600-75-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H20N6O
Cantidad 200 mg
Sinónimo Tasocitinib CP-690550
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (400.17 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 2.5 mg/mL (8.00 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.15 mg/mL (0.48 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(CC#N)N1C[C@H](N(C2=C3C(NC=C3)=NC=N2)C)[C@H](C)CC1
Peso molecular (g/mol) 312.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.37
Porcentaje de pureza 98.14%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.