Learn More
ISX-9, MedChemExpress
Código de producto. 16437817
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16437817
Marca: Medchem Express HY12323
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
MedChemExpress ISX-9 (Isoxazole 9) is a potent inducer of adult neural stem cell differentiation. ISX-9 activates Ca2+ influx through both voltage-gated Ca2+ channels and NMDA receptors and increases neuroD expression. ISX-9 also induces cardiomyogenic differentiation of Notch-activated epicardium-derived cells (NECs).
ISX-9 (Isoxazole 9) is a potent inducer of adult neural stem cell differentiation. ISX-9 activates Ca2+ influx through both voltage-gated Ca2+ channels and NMDA receptors and increases neuroD expression. ISX-9 also induces cardiomyogenic differentiation of Notch-activated epicardium-derived cells (NECs).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ISX-9
Forma física Solid
CAS 832115-62-5
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H10N2O2S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Isoxazole 9
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (426.86 mM)
SMILES O=C(C1=NOC(C2=CC=CS2)=C1)NC3CC3
Peso molecular (g/mol) 234.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.27
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.