Learn More
Temozolomide, MedChemExpress
Código de producto. 16421246
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16421246 200 mg 200 miligramos
16473317 50 mg 50 miligramos
16457256 100 mg 100 miligramos
16437308 10 mg 10 miligramos
16431836 500 mg 500 miligramos
16441669 1 g 1 g
6 options
Código de producto. 16421246
Marca: Medchem Express HY17364
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
MedChemExpress Temozolomide (NSC 362856) is an oral active DNA alkylating agent that crosses the blood-brain barrier. Temozolomide is also a proautophagic and proapoptotic agent. Temozolomide is effective against tumor cells that are characterized by low levels of O6-alkylguanine DNA alkyltransferase (OGAT) and a functional mismatch repair system. Temozolomide has antitumor and antiangiogenic effects.
Temozolomide (NSC 362856) is an oral active DNA alkylating agent that crosses the blood-brain barrier. Temozolomide is also a proautophagic and proapoptotic agent. Temozolomide is effective against tumor cells that are characterized by low levels of O6-alkylguanine DNA alkyltransferase (OGAT) and a functional mismatch repair system. Temozolomide has antitumor and antiangiogenic effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Temozolomide
CAS 85622-93-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H6N6O2
Cantidad 200 mg
Sinónimo NSC 362856 CCRG 81045 TMZ
Información de solubilidad DMSO : 20.83 mg/mL (107.29 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.86 mg/mL (14.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(N2C=N1)N=NN(C)C2=O)N
Peso molecular (g/mol) 194.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.15
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death