Learn More
Siremadlin (R Enantiomer), MedChemExpress
Código de producto. 16407568
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16407568 10 mg 10 miligramos
16470038 5 mg 5 miligramos
16421749 1 mg 1 miligramo
16413587 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16407568
Marca: Medchem Express HY18658A
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
MedChemExpress Siremadlin R Enantiomer (NVP-HDM201 R Enantiomer) is the R enantiomer of Siremadlin. Siremadlin is a potent and highly specific MDM-2/p53 inhibitor.
Siremadlin R Enantiomer (NVP-HDM201 R Enantiomer) is the R enantiomer of Siremadlin. Siremadlin is a potent and highly specific MDM-2/p53 inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Siremadlin (R Enantiomer)
CAS 1448867-42-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H24Cl2N6O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo NVP-HDM201 (R Enantiomer) HDM201 (R Enantiomer)
Información de solubilidad DMSO : ≥ 56.75 mg/mL (102.18 mM)
SMILES O=C1N(C2=CC(Cl)=CN(C)C2=O)[C@H](C3=CC=C(Cl)C=C3)C4=C1N=C(C5=CN=C(OC)N=C5OC)N4C(C)C
Peso molecular (g/mol) 555.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 555.41
Porcentaje de pureza 99.02%
Grado Research
Forma física Solid