Learn More
WTW™ SenTix™ SP-T 900-P IDS pH Electrode
Description
- For digital IDS penetration pH measurement of hard foodstuffs such as cheese, fruit or meat
- With spear type membrane, hole junction and polymer electrolyte
- Easy electrode replacement thanks to calibration data stored inside sensor
- Built-in QSC sensor quality monitoring
- Integrated temperature sensor
- Memory for 10 calibrations
- SenTix™ Sp-T 900: 1.5 m cable with waterproof digital connector
- SenTix™ Sp-T 900-P: plug head for AS/IDS-x cables or wireless modules IDS WLM-S
Spécification
Spécification
| Descripción | pH electrode with spear-shaped membrane for penetration measurements |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de pH | De 2 a 13 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Incluye | Cabezal de enchufe para cables AS/IDS-x o módulos IDS inalámbricos WLM-S |
| Referencia interna | Polymer |
| Modelo | SenTix™ SP-T 900-P |
| Longitud (métrico) | 65/25 mm |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 15 mm (Upper), 5 mm (Lower) |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?