Learn More
Trajan Scientific and Medical Big Trap para hidrocarburos
Descripción
- Filtros de alta capacidad ideales para la purificación a granel: capacidad para 80 g de sustancias orgánicas, dependiendo de sus impurezas
- Eficiencia de < 15 ppb
- Se puede utilizar en instalaciones con varios instrumentos conectados a una sola fuente de gas
- Los tamices de acero inoxidable sinterizado evitan la contaminación por partículas
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | FID de aire e hidrógeno y para PID cuando se utiliza con un filtro de oxígeno |
| Modelo | Hidrocarburo |
| Volumen (métrico) | 750 cm3 |
| Tipo de puerto | 1/4 pulg |
| Descripción | Elimina los compuestos orgánicos de los flujos de gas |
| Para utilizar con | Pinza de montaje Big Trap |
| Presión | 250 psig |
Solo para uso en investigación