Learn More
DWK Life Sciences Vidrio sinterizado de disco de filtro DURAN™, porosidad 3, borde no fundido
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
El polvo de vidrio con determinada distribución del tamaño de partículas da como resultado un cuerpo sólido poroso. Estos cuerpos se utilizan como material de filtro en forma de placas y velas. Fabricados con (vidrio de borosilicato 3.3) DURAN™. Son ideales para separaciones con ácidos fuertes o álcalis, por ejemplo, y por lo tanto ofrecen ventajas respecto a otros materiales como el plástico o el papel. Disponible en 6 diferentes clases de porosidad conforme a ISO 4796, así como ASTM EI28-99. Adecuados para filtración en vacío con una diferencia de presión máxima resultante de 1 bar.
- Borde no derretido y centrado, superficies sin tratar
- Un buen trabajo gracias a la elección correcta de porosidad (el tamaño de poro más grande debe estar ligeramente por debajo del tamaño de grano de las partículas más pequeñas aún por separar).
- Disponible en 6 diferentes clases de porosidad conforme a ISO 4796, así como ASTM EI28-99.
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio borosilicatado 3.3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuados para filtración en vacío con una diferencia de presión máxima resultante de 1 bar |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Diámetro del área superior (métrico) | 20 mm |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.