Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla de proteasas tripsina/Lys-C Pierce™, grado MS
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
La caracterización, identificación y cuantificación de proteínas mediante la MS comienza con una digestión de proteínas eficaz y reproducible. Las proteasas específicas de la secuencia se utilizan para escindir proteínas en péptidos o fragmentos más pequeños. La tripsina es la proteasa preferida para la digestión de proteínas. Sin embargo, la digestión por separado o secuencial con proteasas alternativas puede mejorar la cobertura de secuencia de proteínas individuales o generar secuencias de péptidos únicas para diferentes aplicaciones de MS.
Características destacadas:
Completo: incluye todos los reactivos, un control indicador de digestión, proteasas y un protocolo optimizado necesario para procesar hasta 20 muestras
Simple: el kit sencillo y fácil de usar puede proporcionar resultados reproducibles incluso para Analistas no expertos en MS
Flexible: puede adaptarse para manejar tamaños de muestra entre 10 a 200 μg
Alto rendimiento: el rendimiento total de proteína de alto rendimiento de 1 millón de células es superior a 100μg
Optimizado: la reducción optimizada de la cisteína y la alquilación son 100 % con menos de 1 % sobre alquilación de residuos no cisteína
Eficiente - el porcentaje de hendiduras perdidas es inferior al 10 %
Compatible: la preparación final compatible está lista para el análisis directo de MS y otras aplicaciones posteriores, incluido el etiquetado de etiquetas de masa
Incluye:
El kit contiene tampones patentados de lisis y digestión, indicador de digestión, DTT, iodoacetamida, Lys-C, tripsina
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Espectrómetro de masas |
| Tipo de producto | Indicador de digestión |
| Línea de productos | Pierce |
| Contenido y almacenamiento | almacenar a - 20 °C. El producto se envía sobre hielo seco. |
| Condiciones de envío | Dry Ice |
| Material de partida | Muestras de proteínas, lisado celular |
| Tipo de producto final | Péptido |
| Método de detección | Espectrometría de masas |
| Paso del flujo de trabajo | Digestión de proteínas |
| Cantidad | 10 μg |
| Mostrar más |