Learn More
Disco sinterizado/filtro Pyrex™
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
90 mm
120 mm
Porosidad:
0
1
2
3
4
5
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Descripción
- Cumple con ISO 4793.
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex para ofrecer resistencia al calor y la corrosión química
- Estricto control de tamaño de poro
- Dimensiones de disco exactas y uniformes
- Alta resistencia mecánica para resistir un vacío total
- Embalaje práctico
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (aplicación) | Resistencia al calor y la corrosión química |
| Porosidad | 0 |
| Tipo | Disco de filtro |
| Diámetro (métrico) | 20 mm |