Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Recipientes de reacción cilíndricos con chaqueta termostática
Descripción
- Con graduación y brida de laboratorio LF
- Con fondo plano y dos conectores (con roscas GL 14/18 o bridas de bola KF 15/25)
- Se suministran con dos olivas de plástico (GL 14/18) y tapones de rosca
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- No es adecuado para su uso bajo presión positiva
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tubos DURAN™ |
| Capacidad (métrico) | 3 L |
| Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran |
| Altura (métrico) | 320 mm |
| Incluye | Brida de laboratorio 150 |
| Tipo de producto | Matraz de reacción |
| Forma | Cilíndrico |
| Forma del fondo | Plano |
| Diámetro exterior (métrico) | 190 mm |