Learn More
Alambre de acero inoxidable, 0,127 mm de diámetro, tipo 304, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355267
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 cm
150 cm
Tamaño de la unidad:
150 cm
50 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11355267 50 cm 50 cm
11345267 150 cm 150 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11355267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040944.BW
Solicitar formato a granel o personalizado
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Filtración, electrodos
It is most commonly utilized for wire cloth weaving. Typical wire cloth applications include use with chemicals, food products, pharmaceuticals and exposure to moisture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Stainless Steel wire, Type 304
Nombre de nota 0.127mm (0.005 in.) dia.
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%
Cantidad 50 cm
Olor Odorless
Formulario Alambre
Número MDL MFCD00148499
Información de solubilidad Insoluble in water.
compliance-icons
Product Identifier
  • Stainless steel wire, type 304
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Nickel
RUO – Research Use Only
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.