Learn More
Kartell SpA Micropipette Tips, Rack, 2 to 200 μL
Descripción
Compatibility: Art.9585: Gilson™, Art.9605: Kartell™, Eppendorf™, Socorex™, Finnpipette™, Brand™, Hamilton™
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 2 to 200 μL |
| filtradas por | Non-filtered |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Color | Yellow |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Formato | Rack, 10 x 96 |
| Estilo de punta | Standard |
| Tipo de producto | Tips |
| Código de color | Yellow |
| Desechables | Single-use |
| Mostrar más |