Learn More
Sartorius™ Filtros de membrana de nitrato de celulosa (CN) no estériles, serie 11302
Código de producto. 10313351 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
13 mm
50 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10313351 50 mm paquete de 100
10577711 100 mm paquete de 25
10337451 13 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10313351 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor 1130250N
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
11302 Series Non-Sterile Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filters are hydrophilic, have high flow rates thanks to their symmetrical structure, and are compatible with aqueous solutions (pH 4 – 8), hydrocarbons, and several other organic solvents.
  • High, non-specific absorption
  • Hydrophilic, with high flow rates
  • Available in a range of pore sizes and diameters
  • Ideal for several laboratory applications including particle retention, cell capture, cell retention, and cell filtration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Punto de burbuja 0.5bar.
Color Blanco
Desechables Single-use
Tipo de filtro Filtro de membrana
Formato Disco
Material Nitrato de celulosa
Tamaño de poro 3 μm
Esterilidad No estéril
Caudal 430 ml/min/cm2/bar
Para utilizar con (aplicación) Para muchas aplicaciones generales de laboratorio donde una membrana con una alta adsorción no específica es adecuada
N.° por paquete 100/Paq.
Cantidad 100 Pk.
Grosor (imperial) 5 mil
Grosor (métrico) 130 μm
Tipo Filtro de membrana
Diámetro (imperial) 2 in
Diámetro (métrico) 50 mm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.