Learn More
Invitrogen™ S.N.A.P.™ Plasmid DNA MiniPrep Kit
Descripción
Includes
S.N.A.P. Columnas de filtrado MidiPrep, S.N.A.P. Columnas de unión de ADN MidiPrep, tampón de lisis, tampón de unión, tampón de lavado, lavado final 4X, tampón de resuspensión, sal de precipitación y ARNasa A
El kit S.N.A.P.™ MiniPrep es un sistema de purificación del ADN plasmídico diseñado para producir ADN plasmídico puro (Figuras 1 y 2) para la secuenciación automatizada en tan solo 25 minutos
- El ADN puede mejorar sus resultados de secuenciación automatizada al producir:
- Lecturas más largas
- Fondo inferior
- Mayor precisión
- Picos de señal más fuertes
Análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, minipreparación, purificación de ADN plasmídico
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacene las columnas de filtrado S.N.A.P.™ Columnas de centrifugación de minipreparación, tampón de lisis, tampón de unión, tampón de lavado, lavado final 4X y tubos de recolección a temperatura ambiente. Almacene el tampón de resuspensión, la solución salina de precipitación y la ARNasa A a +4 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
| Formato | Kit |
| Isolation Technology | Columna de centrifugación |
| Tipo de muestra | Cultivo bacteriano |
| Tipo de producto final | ADN plasmídico |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación de última generación, transcripción in vitro, secuenciación, clonación, transformación |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| N.º de reacciones | 100 preparaciones |
| Escala preparativa | <100 µ g de ADN plasmídico (pequeña escala) |
| Línea de productos | S.N.A.P. |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.