Learn More
Ansell™ Guantes de peso medio de nitrilo azul VibraGuard™ serie 07-112
Código de producto. p-8005398 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12619701 10 1 par
12629701 11 1 par
12639701 8 1 par
12649701 9 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12619701 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 7112100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Minimice los riesgos y los efectos de las duras vibraciones en el trabajo.
  • Guantes industriales
  • La versión de dedo completo está completamente recubierta para mantener limpias las manos y cumple con la norma EN 10819:1996
  • La almohadilla con espuma de gel de vibración Ansell reduce la vibración transmitida a la mano
  • El revestimiento de nitrilo proporciona resistencia a enganches y abrasiones
  • Sin silicona y lavable
  • Ideales para aquellas tareas que implican vibraciones a niveles de frecuencia superiores a 300 Hz
  • Diseñados para reducir la vibración absorbida por la palma y los dedos de los trabajadores
  • Ayudan a proteger del síndrome de vibración mano-brazo (HAVS)
  • Atenuación de vibración EN10819
Aplicaciones:
  • Manipulación de materiales con bordes afilados o ásperos
  • Manipulación de paneles y láminas de metal
  • Manipulación de piezas de metal mecanizadas ásperas
  • Metalurgia y operaciones de montaje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nitrilo
Certificaciones/conformidad Normas de CATEGORÍA III, EN 374, EN 388: 3121, ANSI
Material del manguito Nitrilo
Coating Material Nitrilo
Color Green
Acabado exterior No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Nitrile
Tipo de producto Guantes de peso medio
Tamaño 10
Estilo de dedo Dedo completo
Estilo de puño de los guantes Velcro
Material de revestimiento Interlock Knit Cotton
Revestimiento Algodón de punto de interbloqueo
Tipo de Palm Palma totalmente recubierta
Cantidad 6 par
Resistente a Resistencia a los enganches, las perforaciones y la abrasión
Serie 7-112