Descripción
- Guantes industriales
- La versión de dedo completo está completamente recubierta para mantener limpias las manos y cumple con la norma EN 10819:1996
- La almohadilla con espuma de gel de vibración Ansell reduce la vibración transmitida a la mano
- El revestimiento de nitrilo proporciona resistencia a enganches y abrasiones
- Sin silicona y lavable
- Ideales para aquellas tareas que implican vibraciones a niveles de frecuencia superiores a 300 Hz
- Diseñados para reducir la vibración absorbida por la palma y los dedos de los trabajadores
- Ayudan a proteger del síndrome de vibración mano-brazo (HAVS)
- Atenuación de vibración EN10819
Aplicaciones:
- Manipulación de materiales con bordes afilados o ásperos
- Manipulación de paneles y láminas de metal
- Manipulación de piezas de metal mecanizadas ásperas
- Metalurgia y operaciones de montaje
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Nitrilo |
| Certificaciones/conformidad | Normas de CATEGORÍA III, EN 374, EN 388: 3121, ANSI |
| Material del manguito | Nitrilo |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Green |
| Acabado exterior | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Tipo de producto | Guantes de peso medio |
| Mostrar más |