Learn More
Ansell™ Guantes de peso medio de nitrilo azul y blanco VibraGuard™ serie 7-111
Código de producto. 12689691 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Tamaño de la unidad:
1 par
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12689691 10 cada uno
12609701 9 1 par
12699691 8 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12689691 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 7111100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Minimice los riesgos y los efectos de las duras vibraciones en el trabajo.
  • Guantes industriales
  • Ayudan a proteger del síndrome de vibración mano-brazo (HAVS)
  • Versión de medio dedo para la manipulación mejorada de tornillos, clavos y piezas pequeñas
  • El acolchado suave en pulgar, dedo índice y área de la palma mejora la protección contra choque térmico
  • Dorso de algodón transpirable para comodidad en entornos de trabajo cálidos
  • La almohadilla con espuma de gel de vibración Ansell reduce la vibración transmitida a la mano
  • El revestimiento de nitrilo proporciona resistencia a enganches y abrasiones
  • Sin silicona y lavable
  • La activación con pulsación de herramientas eléctricas es mucho más sencilla con esta versión de medio dedo
Aplicaciones:
  • Manipulación de materiales con bordes afilados o ásperos
  • Manipulación de paneles y láminas de metal
  • Manipulación de piezas de metal mecanizadas ásperas
  • Metalurgia y operaciones de montaje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nitrilo
Material del manguito Nitrilo
Coating Material Nitrilo
Color Blanco, Azul
Cut Resistance Rating Nivel 1
Tipo de producto Guantes de peso medio
Tamaño 10
Modelo 7-111
Estilo de dedo Medio dedo
Estilo de puño de los guantes Velcro
Revestimiento Algodón de punto de interbloqueo
Cantidad 6 par
Resistente a Resistencia a los enganches, las perforaciones y la abrasión
Serie 7-111
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.