Learn More
BOLA Vials, Rounded Bottom
Descripción
- Translucent
- Non-porous
- With round or conical bottom
- Screw cap
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparent |
| Diámetro exterior (imperial) | 22 mm |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Desechables | Reusable |
| Volumen (métrico) | 7 mL |
| Graduado | No |
| Estilo de rosca | S25 |
| Marking Spot | No |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | FDA Compliant |
| Mostrar más |