Learn More
Savillex™ Viales con interior plano
Código de producto. p-8010968
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
7mL
15mL
(22 ml)
30 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11932185 7mL paquete de 10
11932175 15mL paquete de 10
11952175 30 ml paquete de 10
11942175 (22 ml) paquete de 10
4 options
Código de producto. 11932185
Marca: Savillex™ 20000710
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 69 mm
Material Frasco de PFA, tapón de polipropileno
Volumen (métrico) 7mL
Modelo Frasco de muestras con fondo plano
Altura (métrico) 174 mm