Descripción
- Transparente para mayor visibilidad
- Fabricados con vidrio transparente
- El tapón se vende por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 23 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 10 ml |
| Material del cierre | Polietileno |
| Tipo de tapón | A presión/de clip |
| Tamaño del tapón | 22 mm |
| Altura (métrico) | 47 mm |