Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales, tapón de PE a presión de 11 mm, vidrio transparente, septo de caucho natural/PTFE
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Transparente |
| Material (revestimiento) | Caucho natural, TEF |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 1,9 ml |
| N.° por paquete | 100 |
| Material del cierre | Polietileno |
| Tipo de tapón | Tapón de anillo a presión |
| Marking Spot | No |
| Mostrar más |